Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enkeltcelle prøveholdere til GENESYS™ og BioMate™ 160 spektrofotometre
Artikelnummer. 15866095 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
840-303600 karruselbund med fire positioner
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 30/40/50
GENESYS 30/40/50 spektrofotometre
SPECTRONIC 200 og GENESYS 30/40/50 spektrofotometre
Type:
Celleholder i Beckman-stil
Cylindrisk celleholder
Engangs mikrocelleholder
Enkeltcelle prøveholder
Individuel justerbar filterholder
Long Path Cell Holder
Prøveholder til film/filter
Reagensglas og hætteglasholder
Reagensglashætte
Slangeindgangs-/udgangssæt
Holder:
10 mm kuvette (1)
10 mm til 100 mm kuvette (1)
12 mm til 25 mm diameter reagensglas og hætteglas
20 til 100 mm kuvette (1)
5 - 100 mm cylindriske celler
5 mm til 100 mm cylindrisk kuvette (1)
5 til 100 mm cylindrisk kuvette (1)
Encellet kuvette eller reagensglas med diameter 10 mm
Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 10 mm tykke. Minimum filterstørrelse 18 mm.
Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 6 mm tykke
Filtre op til 10 mm tykke
Firkantet 10 mm banelængde kuvette
Høje rør og hætteglas (åbent låg)
Ind- og udgangsslanger (inkluderet)
Korte mikroceller i Beckman-stil
Mikroceller engangs 50μ L plast Uvetter™
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Holder unitSize
15866095 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre Long Path Cell Holder 10 mm til 100 mm kuvette (1) Hver
15886085 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre Enkeltcelle prøveholder 10 mm kuvette (1) Hver
15896085 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre Celleholder i Beckman-stil Korte mikroceller i Beckman-stil Hver
15816095 GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre Long Path Cell Holder 5 mm til 100 mm cylindrisk kuvette (1) Hver
15826095 GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre Prøveholder til film/filter Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 10 mm tykke. Minimum filterstørrelse 18 mm. Hver
15836095 GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre Engangs mikrocelleholder Mikroceller engangs 50μ L plast Uvetter™ Hver
11881762 SPECTRONIC 200 og GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Enkeltcelle prøveholder Firkantet 10 mm banelængde kuvette Hver
11893744 GENESYS 30/40/50 Individuel justerbar filterholder Filtre op til 10 mm tykke Hver
15520592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Reagensglas og hætteglasholder 12 mm til 25 mm diameter reagensglas og hætteglas Hver
15530592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Reagensglashætte Høje rør og hætteglas (åbent låg) Hver
15540592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Long Path Cell Holder 20 til 100 mm kuvette (1) Hver
15550592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Long Path Cell Holder 5 til 100 mm cylindrisk kuvette (1) Hver
15570592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Prøveholder til film/filter Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 6 mm tykke Hver
15580592 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Slangeindgangs-/udgangssæt Ind- og udgangsslanger (inkluderet) Hver
11751151 840-303600 karruselbund med fire positioner Cylindrisk celleholder 5 - 100 mm cylindriske celler Hver
11771151 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Enkeltcelle prøveholder Encellet kuvette eller reagensglas med diameter 10 mm Hver
15520602 GENESYS 30/40/50 spektrofotometre Enkeltcelle prøveholder 10 mm kuvette (1) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15866095 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840303800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle prøveudtagningen med nem adgang
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at give dig mulighed for at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at opfylde dine målkrav. Kabelfrit, snap-in design giver mulighed for nem udskiftning af tilbehør.
Vi leverer enkeltcelleløsninger til måling af forskellige typer prøver.
Få mest muligt ud af dine målinger med tilbehør til GENESYS Vis/UV-Vis spektrofotometer familie. Forenkle prøveudtagningen med nem adgang, fleksibilitet og valg, der passer til dine forskellige testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Langvejs rektangulær celleholder
Type Long Path Cell Holder
Til brug med (applikation) Målinger af opløsninger med lave absorbansværdier
Til brug med (udstyr) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
Holder 10 mm til 100 mm kuvette (1)
Form Rektangulær