Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enkeltcelle prøveholdere til GENESYS™ og BioMate™ 160 spektrofotometre
Artikelnummer. 15520602 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
840-303600 karruselbund med fire positioner
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometre
GENESYS 30/40/50
GENESYS 30/40/50 spektrofotometre
SPECTRONIC 200 og GENESYS 30/40/50 spektrofotometre
Type:
Celleholder i Beckman-stil
Cylindrisk celleholder
Engangs mikrocelleholder
Enkeltcelle prøveholder
Individuel justerbar filterholder
Long Path Cell Holder
Prøveholder til film/filter
Reagensglas og hætteglasholder
Reagensglashætte
Slangeindgangs-/udgangssæt
Holder:
10 mm kuvette (1)
10 mm til 100 mm kuvette (1)
12 mm til 25 mm diameter reagensglas og hætteglas
20 til 100 mm kuvette (1)
5 - 100 mm cylindriske celler
5 mm til 100 mm cylindrisk kuvette (1)
5 til 100 mm cylindrisk kuvette (1)
Encellet kuvette eller reagensglas med diameter 10 mm
Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 10 mm tykke. Minimum filterstørrelse 18 mm.
Filter/linser op til 50 mm lange x 80 mm høje x 6 mm tykke
Filtre op til 10 mm tykke
Firkantet 10 mm banelængde kuvette
Høje rør og hætteglas (åbent låg)
Ind- og udgangsslanger (inkluderet)
Korte mikroceller i Beckman-stil
Mikroceller engangs 50μ L plast Uvetter™
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15520602
Brand: Thermo Scientific™ 840278600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forenkle prøveudtagningen med nem adgang
Få mest muligt ud af hver prøve. Tilbehør til Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometre er designet til at give dig mulighed for at arbejde smartere, ikke hårdere. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at opfylde dine målkrav. Kabelfrit, snap-in design giver mulighed for nem udskiftning af tilbehør.
Vi leverer enkeltcelleløsninger til måling af forskellige typer prøver.
Få mest muligt ud af dine målinger med tilbehør til GENESYS Vis/UV-Vis spektrofotometer familie. Forenkle prøveudtagningen med nem adgang, fleksibilitet og valg, der passer til dine forskellige testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Standard 10 mm enkeltcelleholder
Type Enkeltcelle prøveholder
Til brug med (applikation) Erstatter standardcelleholderen, der blev leveret med instrumentet.
Til brug med (udstyr) GENESYS 30/40/50 spektrofotometre
Holder 10 mm kuvette (1)