Få mere at vide
Biochrom Enkeltcelleholder
Artikelnummer. 11380382
Type:
1-positions celleholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11380382
Brand: Biochrom 80210607
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Single Cell Holder er et tilbehør til Ultrospec 7500 og 2100 Pro spektrofotometre med en vejlængde på 10 til 50 mm.
  • Enkeltcelleholder
  • 10 til 50 mm vejlængde
  • Tilbehør til Ultrospec 7500, 2100 Pro spektrofotometer
Tekniske data
Kompatibilitet Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, 6300
Oversigt Enkeltcelleholder
Type 1-positions celleholder
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Ultrospec 7500, 2100 Pro spektrofotometer
Stilængde 10 til 50 mm
Form Rund