Få mere at vide
S Murray™ Single Burette Stand
Beschreibung
- Hardwood
- Base: 205mm x 110mm
- Rods are 460mm x 16mm (dia).
- Fitted funnel holders with a plastic screw and rubber feet on base
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Træ, hårdttræ, Hardwood |
| Inkluderer | Plastic Screw |
| Type | Buret Stand |
| Diameter (metrisk) stang | 16 mm |
| Længde (metrisk) base | 205 mm |
| Højde (metrisk) base | 110 mm |
| Længde (metrisk) stang | 460 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?