Få mere at vide
Köttermann Enkelt bænk
Artikelnummer. 17362199
Dimensioner (D x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Top stil:
Melamin TopResist bordplade
Trespa TopLab PLUS Bordplade
Artikelnummer. 17362199
Brand: Köttermann 50500138
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denne enkeltbænk udfører en række forskellige opgaver i laboratoriet.
  • Fås til siddende og stående arbejdshøjde
  • Stationær
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 750 x 900 x 900 mm
Antal hylder 1
Top stil Melamin TopResist bordplade