Få mere at vide
Köttermann Enkelt bænk
Dimensioner (D x B x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Top stil:
Melamin TopResist bordplade
Trespa TopLab PLUS Bordplade
Beskrivelse
- Fås til siddende og stående arbejdshøjde
- Stationær
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (D x B x H) | 600 x 1500 x 900 mm |
| Antal hylder | 1 |
| Top stil | Melamin TopResist bordplade |