Få mere at vide
Sinensetin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinensetin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O7/c1-22-13-7-6-11(8-15(13)23-2)14-9-12(21)18-16(27-14)10-17(24-3)19(25-4)20(18)26-5/h6-10H,1-5H3 |
| Formel vægt | 372.1209 |
| Procent renhed | >95% |