Få mere at vide
Sinefungin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470949
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16470949 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16470949 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101938
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Sinefungin is a potent inhibitor of virion mRNA(guanine-7-)-methyltransferase, mRNA(nucleoside-2'-)-methyltransferase, and viral multiplication. Sinefungin, a SET7/9 inhibitor, ameliorates renal fibrosis by inhibiting H3K4 methylation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sinefungin
CAS 58944-73-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23N7O5
Mængde 1 mg
Synonym Adenosyl-Ornithine A-9145 Antibiotic 32232RP
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (262.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(O)=O)N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2
Molekylvægt (g/mol) 381.39
Formel vægt 381.39
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus