Få mere at vide
Sinapyl Alcohol (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinapyl Alcohol |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vægt | 210.0892 |