Få mere at vide
MedChemExpress Sinapine thiocyanate
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.45 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 7431-77-8 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 125 mg/mL (339.26 mM) |
| Mål | P-glycoprotein∣Cholinesterase (ChE) |
| Mængde | 50 mg |