missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sinapine Thiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinapine Thiocyanate |
| CAS | 7431-77-8 |
| Molekylær formel | C16 H24 N O5 . C N S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamatecholine Thiocyanate, 2-[[3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-N,N,N-trimethyllethanaminium Thiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H |
| SMIL | COc1cc(\C=C\C(=O)OCC[N+](C)(C)C)cc(OC)c1O.[S-]C#N |
| IUPAC navn | 2-[(E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)prop-2-enoyl]oxyethyl-trimethyl-ammonium;thiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.45 |
| Formel vægt | 368.1406 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?