missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sinapine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sinapine Chloride |
| CAS | 6484-80-6 |
| Molekylær formel | C16H24ClNO5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[[3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamate Choline Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO5.ClH/c1-17(2,3)8-9-22-15(18)7-6-12-10-13(20-4)16(19)14(11-12)21-5;/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;1H |
| SMIL | OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(OCC[N+](C)(C)C)=O)C=C1OC.[Cl-] |
| IUPAC navn | 2-[(E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]oxyethyl-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.82 |
| Formel vægt | 345.1343 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?