Få mere at vide
Simvastatin, TRC
Artikelnummer. 30134483
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134483 250 mg
30012366 50 mg
30004072 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS485000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79902-63-9
Molekylær formel C25 H38 O5
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Synonym Simvastatin, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α,3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Simvastatin, Apo-Simva, Apo-Simvastatin, Bestatin 20, Cholestat, Co-Simvastatin, Denan, Egilipid, Eucor, Kolestevan, L 644128-000U, Lipex, Lipinorm, Liponorm, Lipovas, Lodales, Lycostatin, MK 733, Modutrol, Nor-Vastina, Novo-Simvastatin, Pms-simvastatin, Rechol, Simastin 20, Simcovas, Simgal, Simi 20, Simlip, Simlip 20, Simlo 20, Simlup 20, Simovil, Simratio, Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvahexal, Simvas, Simvastatin lactone, Simvasterol, Simvastol, Simvofix, Simvotin, Sinvacor, Sinvascor, Sivastin, Starstat 20, Synvinolin, Valemia, Vasilip, Vastan, Vazilip, Velostatin, Ximve, Zocor, Zocor Forte, Zocord, Zorced, Zosta
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoat
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simvastatin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Formel vægt 418.2719
Procent renhed >95%