Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Simvastatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001291
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001291 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001291 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1965/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00 DKK
    2040.15 DKK / 50mg
    Spare 119.85 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
HMG-CoA reductase inhibitor
HMG-CoA reductase inhibitor; decreases levels of low density lipoprotein. Has multiple biological effects including bone formation stimulation, inhibition of smooth muscle cell proliferation and migration, induction of ferroptosis, and anticancer and anti-inflammatory activity. Inactive lactone prodrug of simvastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simvastatin
CAS 79902-63-9
Mængde 50 mg
Molekylær formel C25H38O5
Formel vægt 418.57
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 418.574