Få mere at vide
Simvastatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467336
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16467336 100 mg -
16451266 200 mg 200mg
16433397 50 mg -
16461866 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Simvastatin (MK 733) is a competitive inhibitor of HMG-CoA reductase with a Ki of 0.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simvastatin
CAS 79902-63-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H38O5
Mængde 100 mg
Synonym MK 733
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (238.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (119.45 mM)
SMIL CCC(C)(C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O
Molekylvægt (g/mol) 418.57
Formel vægt 418.57
Procent renhed 99.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation