Få mere at vide
Simvastatin EP Impurity B, Mikromol™
Beskrivelse
Simvastatin EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyl Simvastatin |
| CAS | 145576-25-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetyl Simvastatin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C27 H40 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate (Simvastatin Acetate Ester), Simvastatin Imp. B (EP), Acetyl Simvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Acetate Ester, Simvastatin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C)[C@@H]12 |
| IUPAC navn | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-acetyloxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Vis mere |