Få mere at vide
Simvastatin-d6, TRC
Artikelnummer. 30414754
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30414754 2.5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30414754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4850022.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simvastatin-d6
CAS 1002347-71-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25H32D6O5
Mængde 2.5 mg
Synonym 2,2-(Dimethyl-d6)butanoic Acid(1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro -3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl] -1-naphthalenyl Ester, (+)-Simvastatin-d6, Cholestat-d6, Lipex-d6, Novo-Simvastatin-d6, Simvotin-d6, Sinvacor-d6, Statin-d6, Zocor-d6, Zorced-d6
InChI formel InChI=1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1/i4D3,5D3
SMIL [H][C@@]12C(C=C[C@H](C)[C@]2([H])CC[C@]3([H])OC(C[C@@H](O)C3)=O)=C[C@H](C)C[C@@H]1OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 424.6
Formel vægt 424.3096
Procent renhed >95