missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Simvastatin Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30416516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416516 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4850055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Simvastatin Acyl-beta-D-glucuronide
CAS 463962-56-3
Molekylær formel C31 H48 O12
Mængde 5 mg
Synonym Simvastatin Acyl-B-D-Glucuronide
InChI formel InChI=1S/C31H48O12/c1-6-31(4,5)30(40)41-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(32)13-19(33)14-22(34)42-29-26(37)24(35)25(36)27(43-29)28(38)39/h7-8,11,15-16,18-21,23-27,29,32-33,35-37H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,38,39)/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-,24-,25-,26+,27-,29+/m0/s1
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@@H]12
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 612.71
Formel vægt 612.3146
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.