Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Simvastatin |
| Smeltepunkt | 127,0 °C til 132,0 °C |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 418.57 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Simvastatin
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.