Få mere at vide
Simport™ Scientific CytoSep™ Funnels for Shandon™ Cytospin 4™ Centrifuges
For use with Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Centrifuges
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge
Se flere specifikationer
Beskrivelse
Beskrivelse
  • All plastic disposable sample chambers do not need metal clips
  • Available with or without pre-attached filter card
Tekniske data
Tekniske data
Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater