Få mere at vide
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastpakker
Artikelnummer. p-7246648 Shop alle Applied Biosystems produkter
Oversigt:
Indeholder 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiske 96-brønds klare reaktionsplader med stregkode (100 plader i alt)
Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
Artikelnummer. 17153179
Brand: Applied Biosystems™ A41192
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler er en letanvendelig, kompakt og nøjagtig termisk cycler designet til at passe til ethvert laboratories essentielle PCR-workflow.
De Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler er en letanvendelig, kompakt og nøjagtig termisk cycler designet til at passe til ethvert laboratories essentielle PCR-workflow. Innovationer som en responsiv farveberøringsskærm og VeriFlex temperaturkontrolteknologi muliggør enkel, præcis optimering. Og nu kan du få adgang til din SimpliAmp cyklist med Thermo Fisher Connect, der giver dig frihed til at designe og sikkert uploade dine metoder fra enhver mobilenhed eller stationær computer.
SimpliAmp Termisk cykler
Denne SimpliAmp Thermal Cycler-pakken inkluderer en termisk cycler og enten en MicroAmp EnduraPlader med MicroAmp Klare selvklæbende film eller MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter.
MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter
MicroAmp 8-rørsstrimler med påsatte kuplede hætter har individuelt fastgjorte kuplede hætter, to store endeflige og gradueret 20-μ L-markører på hvert rør for at forhindre krydskontaminering, pipetteringsfejl og prøveidentifikationsfejl.
•Strip på otte rør med påsatte kuplede hætter, der åbner og lukker uafhængigt for at forhindre kontaminering og fordampning
• Vinklede hætter, der giver effektiv positionering af rørbånd i stativer og termiske cyklerblokke
• Ætset AH-bogstavmærkning på individuelle rør synlig, når hætterne er åbne eller lukkede
• Dobbelte endetapper for korrekt mærkning og nem håndtering
• Uddannet 20-μ L-målemarkører på hvert rør til visuel volumenbekræftelse
MicroAmp EnduraPlader
MicroAmp EnduraPlates tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydeevne i formater udviklet til at opfylde dine eksperimentelle behov. De er en løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug i eksperimenter med flere instrumenter. De er valideret til brug med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne.
•Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
• Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
• Konstrueret efter ANSI/SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
• Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
• Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette workflowbehov
MicroAmp Klar klæbende film
MicroAmp Klare klæbende film skaber en sikker forsegling på tværs af en hel mikroplade for at forhindre fordampning og brønd-til-brønd-kontamination.
•Klæbemiddel giver tæt forsegling over brønde for at forhindre lækager og fordampning.
•Let at påføre og fjerne
• Fås som klar (økonomisk og klæbrig) eller optisk (klar til real-time PCR og ikke-klæbrig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • SimpliAmp Termisk cykler
• 1 x MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
High-throughput kompatibilitet Manuelle protokoller
Til brug med (udstyr) GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Dimensioner 18,1 x 9,5 x 8,3 tommer (46 x 24 x 21 cm)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, Wi-Fi, Ethernet
Watt 600 W
Maks. Rampehastighed 4 °C/sek. (blok), 3 °C/sek. (prøve)
Antal programmer >1000
Oversigt Inkluderer MicroAmp 8-rørs strimler med påsatte kuplede hætter, 0,2 ml (125 strimler)
Mængde 1 pakke
Vægt 18.3 lb. (8.5 kg)
Blokkonfigurationer 96-brønds, 3-Zone VeriFlex Block