Få mere at vide
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser
Artikelnummer. p-7146509
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15610925
Brand: Vitlab™ 1622502
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser er designet til at være praktisk universelt anvendelig og kan bruges med mange organiske og uorganiske løsninger.
  • Flaske-top dispenser med fast volumen
  • Direkte forskydningsstempel med bred PFA-tætning forhindrer krystallisationsopbygning
  • Skrubar ventilationsprop for nem tilslutning af et tørrerør
  • Skrubar udløbsventil er udstyret med en ekstra sikkerhedspære og lukker doseringskanalen, hvis der ikke er monteret doseringsrør, så intet medium kan slippe ud
  • Udstyret med et positivt forskydningsstempel og en fluoroplastisk (PFA) tætningslæbe på cylindervæggen
  • Nominel volumen 1 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 ml