Få mere at vide
Vitlab™ Simplex II Fix Dispenser
Volumen (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flaske-top dispenser med fast volumen
- Direkte forskydningsstempel med bred PFA-tætning forhindrer krystallisationsopbygning
- Skrubar ventilationsprop for nem tilslutning af et tørrerør
- Skrubar udløbsventil er udstyret med en ekstra sikkerhedspære og lukker doseringskanalen, hvis der ikke er monteret doseringsrør, så intet medium kan slippe ud
- Udstyret med et positivt forskydningsstempel og en fluoroplastisk (PFA) tætningslæbe på cylindervæggen
- Nominel volumen 1 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 ml |