Få mere at vide
Vitlab™ Simplex II dispenser med flasketop
Artikelnummer. 15680915
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,0 ml
0,5 til 5,0 ml
1,0 til 10,0 ml
10,0 til 100,0 ml
2,5 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15680915 2,5 til 25 ml Hver
15670915 0,2 til 2,0 ml Hver
15624854 0,5 til 5,0 ml Hver
15634854 1,0 til 10,0 ml Hver
15600925 10,0 til 100,0 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15680915 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 1621506
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Vitlab™ Simplex II Bottletop Dispenser er designet til at være praktisk universelt anvendelig og kan bruges med mange organiske og uorganiske løsninger.
  • Direkte forskydningsstempel med bred PFA-tætning forhindrer krystallisationsopbygning
  • Indstillingerne justeres hurtigt og præcist på grund af den indvendige skråspor og praktisk skruemekanisme
  • Skrubar ventilationsprop for nem tilslutning af et tørrerør
  • Skrubar udløbsventil er udstyret med en ekstra sikkerhedspære og lukker doseringskanalen, hvis der ikke er monteret doseringsrør, så intet medium kan slippe ud
  • Udstyret med et positivt forskydningsstempel og en fluoroplastisk (PFA) tætningslæbe på cylindervæggen
  • Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
  • Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml