Få mere at vide
Vitlab™ Simplex II dispenser med flasketop
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,0 ml
0,5 til 5,0 ml
1,0 til 10,0 ml
10,0 til 100,0 ml
2,5 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Direkte forskydningsstempel med bred PFA-tætning forhindrer krystallisationsopbygning
- Indstillingerne justeres hurtigt og præcist på grund af den indvendige skråspor og praktisk skruemekanisme
- Skrubar ventilationsprop for nem tilslutning af et tørrerør
- Skrubar udløbsventil er udstyret med en ekstra sikkerhedspære og lukker doseringskanalen, hvis der ikke er monteret doseringsrør, så intet medium kan slippe ud
- Udstyret med et positivt forskydningsstempel og en fluoroplastisk (PFA) tætningslæbe på cylindervæggen
- Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
- Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5,0 ml |