Få mere at vide
Vitlab™ Simplex II dispenser med flasketop
Artikelnummer. 15600925
Volumen (metrisk):
0,2 til 2,0 ml
0,5 til 5,0 ml
1,0 til 10,0 ml
10,0 til 100,0 ml
2,5 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15600925
Brand: Vitlab™ 1621508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vitlab™ Simplex II Bottletop Dispenser er designet til at være praktisk universelt anvendelig og kan bruges med mange organiske og uorganiske løsninger.
  • Direkte forskydningsstempel med bred PFA-tætning forhindrer krystallisationsopbygning
  • Indstillingerne justeres hurtigt og præcist på grund af den indvendige skråspor og praktisk skruemekanisme
  • Skrubar ventilationsprop for nem tilslutning af et tørrerør
  • Skrubar udløbsventil er udstyret med en ekstra sikkerhedspære og lukker doseringskanalen, hvis der ikke er monteret doseringsrør, så intet medium kan slippe ud
  • Udstyret med et positivt forskydningsstempel og en fluoroplastisk (PFA) tætningslæbe på cylindervæggen
  • Nominelt volumen 2 til 10 ml inkluderer adaptere GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 125 til 240 mm)
  • Nominel volumen 25 til 100 ml inkluderer adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (længde 170 til 330 mm)
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10,0 til 100,0 ml