Få mere at vide
VITLAB™ Simplex™ Dispenser
Artikelnummer. 15690915
Volumen (metrisk):
5 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15690915
Brand: VITLAB™ 1621507
Kun null tilbage
Tekniske data
Nøjagtighed ≤±0,5 %
Produkttype Flasketopdispenser
Certificeringer/compliance DIN EN 285, DE-M mærket
Volumen (metrisk) 5 til 50 ml