Få mere at vide
Stomacher™ Simplettes
Artikelnummer. 17784399
Skift visning
Længde (metrisk):
177 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17784399 177 mm
17774399 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17784399 Leverandør Stomacher™ Leverandørnr. BA6053
Forventet forsendelse: 29-12-2026
De Simplettes™ giver et nøjagtigt og økonomisk alternativ til pipettespidser. De er designet specifikt til at pipettere prøver fra bunden af Stomacher™ pose uden risiko for krydskontaminering.
  • Pipetteringssugerør til engangsbrug
  • I stand til at pipettere volumener mellem 0,1 og 2 ml
  • Bestrålet steril
  • Fås i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Produkttype Tip
Diameter (metrisk) 3,6 til 3,7 mm (indvendig diameter)
Længde (metrisk) 177 mm