Få mere at vide
Stomacher™ Simplettes
Beskrivelse
- Pipetteringssugerør til engangsbrug
- I stand til at pipettere volumener mellem 0,1 og 2 ml
- Bestrålet steril
- Fås i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tip |
| Diameter (metrisk) | 4,1 til 4,2 mm (indvendig diameter) |
| Højde (metrisk) | 177 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?