Få mere at vide
Motic™ Enkelt tilføjet polarisatorfilter
Artikelnummer. 11783197
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BA serie mikroskoper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11783197 BA serie mikroskoper Hver
1 options
Artikelnummer. 11783197 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101000300741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 DKK
    255.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.69 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Oplyser prøven, mens Analyzer begrænser detekteret lys. Motic™ Simple Add-on Polarisator Filter er til brug med BA-seriens mikroskoper
  • Til brug med BA-seriens mikroskoper
  • Kræver brug med Analyzer
  • Oplyser prøven, mens analysator begrænser detekteret lys
Tekniske data
Type Polariserende filter
Oversigt Kræver brug med Analyzer Filter
Til brug med (applikation) Prøvebelysning
Til brug med (udstyr) BA serie mikroskoper
Mængde 1 stk.