Få mere at vide
Simetryn, MedChemExpress
Artikelnummer. 16412296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16412296 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16412296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1853
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Simetryn is a herbicide with the LC50 of 16.9-3.70 mg/L (79.3-17.4 microM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simetryn
CAS 1014-70-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H15N5S
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (173.46 mM)
SMIL CSC1=NC(NCC)=NC(NCC)=N1
Molekylvægt (g/mol) 213.3
Formel vægt 213.3
Procent renhed 99.39%
Grad Research
Fysisk form Solid