Få mere at vide
Simethicone, TRC
Artikelnummer. 30009759
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009759 50 g
17978304 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS47560050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-81-5
Molekylær formel (C2H6OSi)n•SiO2
Molekylvægt (g/mol) 296.62
Synonym Aligest Plus, Antifoam A, DC Antifoam A, Dow Antifoam A, Dow Corning Antifoam A, Espumisan, KS 66, Mylicon, Q 7-2587, Sentry Simethicone GS, Silfoam SE 2, Simiticone, SonoRx;
SMIL CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simethicone
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H18O2Si2.O2Si/c1-7-10(5,6)8-9(2,3)4;1-3-2/h1-6H3;
Formel vægt 296.0752