Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Simeticon
Artikelnummer. 16594304 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16594304 50 g
16584304 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594304 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465170500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 8050-81-5 | C6H18O4Si3 | 238,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8050-81-5
Molekylær formel C6H18O4Si3
Molekylvægt (g/mol) 238.46
InChI nøgle AMTWCFIAVKBGOD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 3,3,5,5-tetramethyl-2,4-dioxa-3,5-disilahexan; silandion
SMIL O=[Si]=O.CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simethicone
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i chloroform