Få mere at vide
Simendan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Simendan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21) |
| Formel vægt | 280.1073 |
| Procent renhed | >95% |