Få mere at vide
Simeconazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310653
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310653 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310653 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16957000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simeconazole
CAS 149508-90-7
Analyt- eller komponentnavne Simeconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 F N3 O Si
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H20FN3OSi/c1-20(2,3)9-14(19,8-18-11-16-10-17-18)12-4-6-13(15)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)CC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-trimethylsilylpropan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 293.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 293.136 g/mol