Få mere at vide
Simeconazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Simeconazole |
| CAS | 149508-90-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Simeconazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 F N3 O Si |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20FN3OSi/c1-20(2,3)9-14(19,8-18-11-16-10-17-18)12-4-6-13(15)7-5-12/h4-7,10-11,19H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)CC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-fluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-3-trimethylsilylpropan-2-ol |
| Vis mere |