Få mere at vide
KNF Neuberger SIMDOS™ 02 Membran væskedoseringsvakuumpumpe
Model-:
FEM 1,02 KT.18RCP
FEM 1,10 FT.18S
Materiale:
Hoved af polypropylen
PTFE hoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkel, intuitiv opsætning og betjening
- Let at kalibrere på få minutter
- Kører tør uden skader
- Selvansugende op til 9 fod vand
- Stænksikker IP65 hus
- Analog og impulslogisk kontrol (RC ) og med RS232 (RCP)
- Lille fodaftryk sparer plads på bordpladen
- Kan tilpasses til viskøse væskekarakteristika
Tekniske data
Tekniske data
| Kontrollere | Brugsanvisning |
| Dimensioner (L x B x H) | 150 x 93 x 144 mm |
| Materiale | PTFE hoved |
| Model- | FEM 1,10 FT.18S |
| Flowhastighed | 0,03 til 20 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumpetype | Membranvakuumpumpe |
| Bedømmelse af kabinet | IP65 |
| Applikationer | Kemi |
| Maksimalt tryk | 85 psig |
| Vis mere |