missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Simazine-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Simazine D10 |
| CAS | 220621-39-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H10 H2 Cl N5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Simazine D10, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N2,N4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine','6-chloro-N,N'-di(ethyl-d5)- (9CI), 6-Chloro-N2,N4-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.72 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?