Få mere at vide
Simazine-d10 (diethyl-d10), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Simazine D10 |
| CAS | 220621-39-6 |
| Molekylær formel | C7 2H10 H2 Cl N5 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Simazine D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.72 |
| Formel vægt | 211.1409 g/mol |
| Vis mere |