Få mere at vide
Simazine D10 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324656
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324656 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 30324656 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA16950100AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Simazine D10
CAS 220621-39-6
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylær formel C7 2H10 H2 Cl N5
Mængde 1 mL
Synonym Simazine D10
InChI formel InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1
IUPAC navn 6-chloro-2-N,4-N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekylvægt (g/mol) 211.72
Formel vægt 211.1409 g/mol