Få mere at vide
Simazine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327432
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327432 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327432 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011128AC
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Simazine
CAS 122-34-9
Analyt- eller komponentnavne Simazine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C7 H12 Cl N5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2,N4-diethyl-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N,N'-diethyl- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4,6-bis(ethylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Bis(ethylamino)-6-chloro-s-triazine, 2,4-Di(ethylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4,6-bis(ethylamino)-sym-triazine, 2-Chloro-4,6-di(ethylamino)triazine, 4,6-Bis(ethylamino)-2-chlorotriazine, 6-Chloro-N2,N4-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Aktinit S, Aquazine, Azotop, Batazina FLO, Bitemol S 50, CAT, CAT (pesticide), CDT, CET, G 27692, Geigy 27692, Gesatop, Gesatop 50, Gesatop D, H 1803, Herbatoxol S, Herbazin, Herbazin 50, Herbex, Herbex (pesticide), Herboxy, Hungazin DT, NSC 25999, Premazine, Princep, Radocon, Radokor, Sim-Trol 4L, Simanex, Simatox, Simatsin-neste, Simazin, Simazin S 50, Simazine 50, Simazine 80W, Symazine, Tafazine, Tafazine 50W, Taphazine, Triazine A 384, W 6658, Yrodazin
InChI formel InChI=1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
SMIL CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
IUPAC navn 6-chloro-2-N,4-N-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 201.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 201.0781 g/mol