missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silymarin (>80%), TRC

Artikelnummer. 30132933
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
300 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132933 25 g
30132736 300 mg
17982855 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS46589525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 65666-07-1
Molekylær formel C25H22O10
Molekylvægt (g/mol) 482.44
Synonym Apihepar, Darsil, Flavobion, Karsilin, Laragon, Legalon, Legalon 70, Pluropon, Silarin, Silepar, Silirex, Silistrong, Silmar, Silymarin Group, Silystrong
IUPAC navn 3,5,7-trihydroxy-2-(3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)chroman-4-one
SMIL COC1=C(O)C=CC(C2C(CO)OC3=C(C=C(C4C(O)C(C5=C(O)C=C(O)C=C5O4)=O)C=C3)O2)=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silymarin
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
Formel vægt 482.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.