Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opløsningsmidler af silyleringsgrad
Artikelnummer. 11577821 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Standard komponenter:
Acetonitril
Dimethylformamid (DMF)
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Pyridin
Tetrahydrofuran
Pakningsstørrelse:
50ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard komponenter unitSize
11577821 Acetonitril Hver
11561941 Dimethylformamid (DMF) Hver
11581941 Dimethylsulfoxid (DMSO) Hver
11536661 Pyridin 50ml
11556661 Tetrahydrofuran Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11577821 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TS20062
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner.
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner. De renses, tørres og pakkes under nitrogen i bekvem Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Prøveopbevaringshætteglas og leveres med elastomer septa for at muliggøre øjeblikkelig adgang til prøven uden udsættelse for fugt og ilt. Brug polære opløsningsmidler (acetonitril, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) for at lette reaktioner; upolære organiske opløsningsmidler kan anvendes, men vil ikke accelerere reaktionshastigheden.
Anbefalet brug
Undgå vand eller alkohol, da TMS-reagenser reagerer med aktivt brint.
Undgå enoliserbare ketoner.
Brug dimethylformamid til steroider og andre store molekyler.
Brug dimethylsulfoxid til at fremstille TMS-derivater af tertiære alkoholer og nogle forbindelser med lav opløselighed i andre silyleringsopløsningsmidler.
Pyridin er et fremragende opløsningsmiddel og reaktionsmedium til MS-reaktioner og er en HCI-acceptor i reaktioner, der involverer organochlorsilaner.
Andre almindeligt anvendte opløsningsmidler omfatter tetrahydrofuran og acetonitril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Brandfarlig, Sundhedsskadelig, Lokalirriterende
Varebeskrivelse 50 mL
Standard komponenter Acetonitril
Standard koncentration 98 til 100 %
Opbevaring 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.