Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opløsningsmidler af silyleringsgrad
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner. De renses, tørres og pakkes under nitrogen i bekvem Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Prøveopbevaringshætteglas og leveres med elastomer septa for at muliggøre øjeblikkelig adgang til prøven uden udsættelse for fugt og ilt. Brug polære opløsningsmidler (acetonitril, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) for at lette reaktioner; upolære organiske opløsningsmidler kan anvendes, men vil ikke accelerere reaktionshastigheden.
Avoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC |
| Farer | Flammable, Harmful, Irritant |
| Varebeskrivelse | Tetrahydrofuran (THF); 50 mL |
| Standard komponenter | Tetrahydrofuran |
| Standard koncentration | 98 to 100% |
| Opbevaring | Room Temperature |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.