Få mere at vide
Thermo Scientific™ Opløsningsmidler af silyleringsgrad
Artikelnummer. 11556661 Shop alle Thermo Scientific produkter
Standard komponenter:
Acetonitril
Dimethylformamid (DMF)
Dimethylsulfoxid (DMSO)
Pyridin
Tetrahydrofuran
Pakningsstørrelse:
50ml
Hver
Artikelnummer. 11556661
Brand: Thermo Scientific™ TS27860
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner.
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner. De renses, tørres og pakkes under nitrogen i bekvem Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Prøveopbevaringshætteglas og leveres med elastomer septa for at muliggøre øjeblikkelig adgang til prøven uden udsættelse for fugt og ilt. Brug polære opløsningsmidler (acetonitril, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) for at lette reaktioner; upolære organiske opløsningsmidler kan anvendes, men vil ikke accelerere reaktionshastigheden.
Recommended Use
Avoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med GC
Farer Flammable, Harmful, Irritant
Varebeskrivelse Tetrahydrofuran (THF); 50 mL
Standard komponenter Tetrahydrofuran
Standard koncentration 98 to 100%
Opbevaring Room Temperature
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.