Beskrivelse
Brug specielt fremstillet og emballeret Thermo Scientific™ Silyleringsopløsningsmidler til at imødekomme de krævende behov for silylering og andre følsomme derivatiseringsreaktioner. De renses, tørres og pakkes under nitrogen i bekvem Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Prøveopbevaringshætteglas og leveres med elastomer septa for at muliggøre øjeblikkelig adgang til prøven uden udsættelse for fugt og ilt. Brug polære opløsningsmidler (acetonitril, dimethylformamid, dimethylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) for at lette reaktioner; upolære organiske opløsningsmidler kan anvendes, men vil ikke accelerere reaktionshastigheden.
Undgå vand eller alkohol, da TMS-reagenser reagerer med aktivt brint.
Undgå enoliserbare ketoner.
Brug dimethylformamid til steroider og andre store molekyler.
Brug dimethylsulfoxid til at fremstille TMS-derivater af tertiære alkoholer og nogle forbindelser med lav opløselighed i andre silyleringsopløsningsmidler.
Pyridin er et fremragende opløsningsmiddel og reaktionsmedium til MS-reaktioner og er en HCI-acceptor i reaktioner, der involverer organochlorsilaner.
Andre almindeligt anvendte opløsningsmidler omfatter tetrahydrofuran og acetonitril.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | GC |
| Farer | Brandfarlig, Sundhedsskadelig, Lokalirriterende |
| Standard komponenter | Pyridin |
| Standard koncentration | 98 til 100 % |
| Opbevaring | -20 °C |
| Mængde | 50 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Pyridine, Silyation Grade, 50 mL
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.