Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silylerende MSTFA
Artikelnummer. 10471142 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10471142 1 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 10471142 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 701270.201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 DKK
    1958.99 DKK / 20ml
    Spare 41.01 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MSTFA, 20x1 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N -methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (MSTFA)