Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silylerende MBDSTFA
Artikelnummer. 10388054 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388054 1 ml Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10388054 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 701440.101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00 DKK
    2891.46 DKK / Pakke med 10
    Spare 128.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MBDSTFA, 10x1 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: MBDSTFA