Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silylerende BSTFA
Artikelnummer. 10407631 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10407631 10 ml Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 10407631 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 701220.510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 DKK
    2037.35 DKK / Pakke med 5
    Spare 37.65 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Mængde 10 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BSTFA, 5x10 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N , O-bis-trimethylsilyl-trifluoroacetamide (BSTFA)