Få mere at vide
Silychristin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silychristin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 482.1213 |