missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Silybin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silybin B |
| CAS | 142797-34-0 |
| Molekylær formel | C25 H22 O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one','2-[(2S,3S)-2,3-dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-','(2R,3R)-, 1,4-Benzodioxin','4H-1-benzopyran-4-one deriv., (2R,3R)-2-[(2S,3S)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-metho |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.436 |
| Formel vægt | 482.121 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?