missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silybin A, TRC

Artikelnummer. 30412053
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412053 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS4658551MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silybin A
CAS 22888-70-6
Molekylær formel C25 H22 O10
Mængde 1 mg
Synonym Silybin, (2R,3R)-2-[(2R,3R)-2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxan-6-yl]-4-chromanone, [2R-[2α,3β,6(2R*,3R*)]]-2-[2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydro-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 1,4-Benzodioxin 4H-1-benzopyran-4-one deriv., 7C3MT, Silibinin, Silibinin A, Silliver, Silybin A, Silybin b1, Silybine, Silybum substance E6, Silymarin I, Silymarin MZ 80, Silymarine I
InChI formel InChI=1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25-/m1/s1
SMIL COc1cc(ccc1O)[C@H]2Oc3cc(ccc3O[C@@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
IUPAC navn (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-[(2R,3R)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl]-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 482.44
Formel vægt 482.1213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.